6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70313-250MG OR70313-1G
APOSOR70313-250MGEA 1700 DKK
APOSOR70313-250MG APOSOR70313-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formel: C₁₀H₅BrN₂O
Molekylvægt: 249.0635 g/mol
MDL Number: MFCD32862643
CAS-nummer: 147689-08-5