7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70312-250MG OR70312-1G
APOSOR70312-250MGEA 1700 DKK
APOSOR70312-250MG APOSOR70312-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formel: C₁₀H₅BrN₂O
Molekylvægt: 249.0635 g/mol
MDL Number: MFCD32862644
CAS-nummer: 2640734-78-5