8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70311-250MG OR70311-1G
APOSOR70311-250MGEA 1700 DKK
APOSOR70311-250MG APOSOR70311-1G
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formel: C₁₀H₅BrN₂O
Molekylvægt: 249.0635 g/mol
MDL Number: MFCD32862645
CAS-nummer: 2640734-75-2