5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70309-250MG OR70309-1G
APOSOR70309-250MGEA 1640 DKK
APOSOR70309-250MG APOSOR70309-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline
Formel: C₁₀H₅BrN₂
Molekylvægt: 233.0641 g/mol
MDL Number: MFCD32862640
CAS-nummer: 2640734-76-3