6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70308-250MG OR70308-1G
APOSOR70308-250MGEA 1810 DKK
APOSOR70308-250MG APOSOR70308-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline
Formel: C₁₀H₅BrN₂
Molekylvægt: 233.0641 g/mol
MDL Number: MFCD28669044
CAS-nummer: 1542874-14-5