Guanidiniumthiocyanat ≥97.0%
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
G1028-1KG G1028-20KGBL
SPCMG1028-1KGEA 11950 DKK
SPCMG1028-1KG SPCMG1028-20KGBL
Guanidiniumthiocyanat ≥97.0%
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
MDL Number: MFCD00013027
CAS-nummer: 593-84-0