4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H60822.18 H60822.30
H60822.18EA 1110 DKK
H60822.18 H60822.30
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₅H₆O₃
Molekylvægt: 114.10 g/mol
Kogepunkt: 237 °C
Massefylde: 1.188
Flammepunkt: 96 °C (205 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143315
CAS-nummer: 4427-96-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III