4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
H61502.14 H61502.22
H61502.14EA 2700 DKK
H61502.14 H61502.22
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₃H₃FO₃
Molekylvægt: 106.05 g/mol
Kogepunkt: 212 °C
Smeltepunkt: 18…23 °C
Flammepunkt: >102 °C(216 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06247543
CAS-nummer: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5