Acrylsyre 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Prop-2-enoic acid
Stabilization: ∼200 ppm Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 341 DKK
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Acrylsyre 99% stabilised
Acrylsyre
Formel: C₃H₄O₂
Molekylvægt: 72.06 g/mol
Kogepunkt: 138…139 °C
Smeltepunkt: ∼ 13 °C
Massefylde: 1.051
Flammepunkt: 54 °C (130 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004367
CAS-nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN nummer: 2218
ADR: 8 II
Merck Index: 14,130