Dimethylsuccinat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.44002.0100 8.44002.1000
8.44002.0100EA 198 DKK
8.44002.0100 8.44002.1000
Dimethylsuccinat til syntese, Sigma-Aldrich®
Dimethylsuccinat
Formel: C₆H₁₀O₄
Kogepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18…19 °C
Massefylde: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008466
CAS-nummer: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038