2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70326-250MG OR70326-1G
APOSOR70326-250MGEA 1640 DKK
APOSOR70326-250MG APOSOR70326-1G
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid
MDL Number: MFCD32862613
CAS-nummer: 2640734-77-4