Kemikalie- og varmebestandige handsker, AlphaTec® 37-340
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
37-340/7.5 37-340/10.5
ANSE37-340/7.5EA 0 DKK
ANSE37-340/7.5 ANSE37-340/10.5
Kemikalie- og varmebestandige handsker, AlphaTec® 37-340
Handsker
Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier.
  • Meget god slidstyrke
  • Tillader kontakt op til 100 °C
  • Overlegent hævet grebsmønster for sikker håndtering
  • Åben manchet med tekstilkantbinding tillader ventilation for at holde hånden kølig
Disse understøttede kemikaliehandsker giver meget god slidstyrke. De har en åben manchet med tekstilkantbinding for at tillade ventilation og holde hænderne kølige. Handsker tillader kontakt op til 100 °C og har et overlegent hævet grebsmønster for sikker håndtering af materialer.