Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]palladium(II) Dichloride, [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]dichloropalladium(II)
46665.03 46665.06
46665.03EA 1680 DKK
46665.03 46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Formel: C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd
Smeltepunkt: 280…287 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14155707
CAS-nummer: 205319-10-4