Acetone, CHROMASOLV™ E til analyse af pesticidrester, Riedel-de Haën™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
34416-18L
34416-7L
HONC34416-18LEA
5310
DKK
HONC34416-18L
HONC34416-7L
Acetone, CHROMASOLV™ E til analyse af pesticidrester, Riedel-de Haën™
Acetone
Formel:
CH₃COCH₃ Kogepunkt: 55…57 °C (1,013 hPa) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0,79 g/cm3 (20 °C) Flammepunkt: –17 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-nummer: 67-64-1 UN nummer: 1090 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs | complying |