Tetrabutylammonium bromid ≥98%
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
91243.150EA 182 DKK
91243.150 91243.230
Tetrabutylammonium bromid ≥98%
Tetrabutylammonium bromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
Smeltepunkt: 100…103 °C
Massefylde: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011633
CAS-nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %