Cæsiumcarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
91238.100EA 202 DKK
91238.100 91238.180
Cæsiumcarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cæsiumcarbonat
Formel: Cs₂CO₃
Smeltepunkt: 610 °C
Massefylde: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %