2-(2-Pyridyl)pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
91237.100EA 228 DKK
91237.100 91237.180
2-(2-Pyridyl)pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
2,2'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Kogepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70…72 °C
Massefylde: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Flammepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006212
CAS-nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %