4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55827.03 H55827.06 H55827.14
H55827.03EA 438 DKK
H55827.03 H55827.06 H55827.14
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Formel: C₇H₇BF₄N₂O
Molekylvægt: 221.95 g/mol
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011897
CAS-nummer: 459-64-3
EINECS: 207-296-2
UN nummer: 2923
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Minimum 98