4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Deoxyarbutin, 4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenol, 4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenol
467600050 467600250
ACRO467600050EA 339 DKK
ACRO467600050 ACRO467600250
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molekylvægt: 194.227 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09970981
CAS-nummer: 53936-56-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83°C to 88°C
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 2%