n-Nonan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
87100.180EA 386 DKK
87100.180 87100.230 87100.290 87100.320
n-Nonan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009574
CAS-nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN nummer: 1920
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay ≥ 99,0 %
Density (20/4) 0,717 - 0,719