Kaliumkarbonat, anhydrous ≥99% for synthesis
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Potash
91239.320EA
765
DKK
91239.320
91239.230
Kaliumkarbonat, anhydrous ≥99% for synthesis
Kaliumkarbonat
Formel:
K₂CO₃ Molekylvægt: 138.21 g/mol Smeltepunkt: 891 °C Massefylde: 2.42 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS-nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99 % |