Biotin-PEG4-acid ≥98% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5562-250MG B5562-50MG
TCIAB5562-250MGEA 2170 DKK
TCIAB5562-250MG TCIAB5562-50MG
Biotin-PEG4-acid ≥98% (by titrimetric analysis)
Biotin-PEG4-acid
Formel: C₂₁H₃₇N₃O₈S
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08457831
CAS-nummer: 721431-18-1