Cobaltdichlorid hexahydrat 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
22894.290EA
3250
DKK
22894.290
22894.184
22894.261
22894.465
Cobaltdichlorid hexahydrat 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Cobaltdichlorid hexahydrat
Formel:
CoCl₂·6H₂O Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 56 °C Massefylde: 1,92 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149652 CAS-nummer: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02462 |
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) | 97.0 - 102.0% |
Identification | passes test |
SO4 (Sulphate) | max. 100 ppm |
Cu (Copper) | max. 50 ppm |
Fe (Iron) | max. 50 ppm |
Ni (Nickel) | max. 0.15% |
Pb (Lead) | max. 30 ppm |
Zn (Zinc) | max. 0.05% |