Culture media, ready to use, Compact Dry
Leverandør: Shimadzu Diagnostics Europe
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
54061-0AQ-0040 54061-0AQ-0240 54061-0AQ-1400 54053-0CF-0040 54053-0CF-0240 54053-0CF-1400 54052-0EC-0040 54052-0EC-0240 54052-0EC-1400 54055-ETB-0040 54055-ETB-0240 54055-ETB-1400 54056-ETC-0040 54056-ETC-0240 54056-ETC-1400 54060-0LS-0040 54060-0LS-0240 54060-0LS-1400 54062-0PA-0040 54062-0PA-0240 54062-0PA-1400 54058-0SL-0040 54058-0SL-0240 54058-0SL-1400 54051-0TC-0040 54051-0TC-0240 54051-0TC-1400 06749-0VP-0040 06749-0VP-0240 54068-0BC-0040 54068-0BC-0240 54068-0BC-1400 54057-XSA-0040 54057-XSA-0240 54057-XSA-1400 54054-0YM-0040 54054-0YM-0240 54063-YMR-0040 54063-YMR-0240 54063-YMR-1400
710-2189EA 923 DKK
710-2189 710-2190 710-2191 710-2168 710-2169 710-2170 710-2165 710-2166 710-2167 710-2174 710-2175 710-2176 710-2177 710-2178 710-2179 710-2186 710-2187 710-2188 710-2192 710-2193 710-2194 710-2183 710-2184 710-2185 710-2162 710-2163 710-2164 710-2160 710-2161 710-2204 710-2205 710-2206 710-2180 710-2181 710-2182 710-2171 710-2172 710-2195 710-2196 710-2197
Culture media, ready to use, Compact Dry
Mikrobiologiske medier Klargjort medium
Brugsklart dehydreret filmmedie i fast plast med låg. Til dyrkning og optælling af mikroorganismer i fødevarer, overvågning af produktkvalitet og potentiel kontaminering. Pladerne kan anvendes til test af råmaterialer så vel som færdige produkter. Mikroorganismerne identificeres v.h.a. farver, som udvikles via kromogene substrater og redoxindikatorer.
  • Klar til brug - placer 1 ml prøve på pladen og inkuber den
  • Let at læse - kolonierne er farvet med forskellige farver
  • Let at opbevare ved stuetemperatur - lang holdbarhed
  • Pladsbesparende og kan stables
Tør TC, EC, CF,YM, XSA, SL, LS er AOAC-godkendt
Tør TC, EC, CF,YM, XSA, SL, LS er Microval-godkendt
Tør TC, EC, CF,YM, XSA, SL, LS er Nordval-godkendt
Alternative europæiske validerings- og certifikationsmetoder iflg. EN ISO 16140