VWR® Eco Premium, ULT frysere
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
471-1252EA 104670 DKK
471-1252 471-1253
VWR® Eco Premium, ULT frysere
Frysere Ultra lav temperatur frysere
VWR® ULT Eco Premium frysere er designet til sikker og pålidelig opbevaring af følsomme prøver. De har ergonomisk styring og lavt energiforbrug.
  • Maximum 2'' box capacity: 264/352/528
  • Energy star certified
  • Temperatures between −86 and −50 °C
  • Eco Premium 352 and 528: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 280 min)
  • Highly efficient VIP insulation and long lasting rust proof sample chamber
  • Green refrigerants
  • USB and Ethernet interface for data transfer
VWR® ULT-fryserne Eco Premium har et indvendigt kammer i rustfrit stål, fleksibel stativkonfiguration og er yderligere kendetegnet ved lavt energiforbrug og el-omkostninger. De har individuelt tilpassede kammerrum, og prøver forbliver frosne i >30 timer under strømafbrydelse eller systemfejl. De anvendte klimavenlige kølemidler er med til at beskytte miljøet.
Certificeringer: UL, cUL, UKCA.
Bestillingsoplysninger: En række tilbehør er tilgængeligt, disse skal bestilles separat.