VWR®, Gradilla de acceso lateral para cajas criogénicas, altura 50 mm
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
479-2265EA 729 DKK
479-2265 479-2266 479-2267 479-2268 479-2269 479-2270 479-2271
VWR®, Gradilla de acceso lateral para cajas criogénicas, altura 50 mm
Stativer Stativer til Kryobokse
Frysestativer som opbevarings- og lagersystemer til opretstående ULT-frysere gør det nemmere at organisere dine prøver.
  • Different height and depth dimensions are available and can be used in all freezer brands
  • Racks for standard 2" cryoboxes (133×133×51 mm)
  • Made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges
  • Organise and find your samples quickly
Disse stativer sikrer en ergonomisk betjeningsproces, da skufferne placeres i stativet. Med et udtræksdesign gør det nemt at få prøver uden at tage hele stativet ud af fryseren. Bakken har etMore Product Information