VWR®, Soporte de cajones para cajas criogénicas, altura 50 mm
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
479-2258EA 1250 DKK
479-2258 479-2259 479-2260 479-2261 479-2262 479-2263 479-2264
VWR®, Soporte de cajones para cajas criogénicas, altura 50 mm
Stativer Stativer til Kryobokse
Frysestativer som opbevarings- og lagersystemer til opretstående ULT-frysere gør det nemmere at organisere dine prøver.
  • Forskellige højde- og dybdemål er tilgængelige og kan bruges i alle frysermærker
  • Reoler til standard 2" kryobokse (133×133×51 mm)
  • Fremstillet af korrosionsbestandigt rustfrit stål med glattede kanter
Disse stativer sikrer en ergonomisk betjeningsproces, da skufferne placeres i stativet. Med et udtræksdesign gør det nemt at få prøver uden at tage hele stativet ud af fryseren. Bakken har et let adgangshåndtag.
Mål den indvendigeMore Product Information