VWR®, Skydebakkestativer til kryobokse, højde 50 mm
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
479-2251EA 1220 DKK
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR®, Skydebakkestativer til kryobokse, højde 50 mm
Stativer Stativer til Kryobokse
Frysestativer som opbevarings- og lagersystemer til opretstående ULT-frysere gør det nemmere at organisere dine prøver.
  • Forskellige højde- og dybdemål er tilgængelige og kan bruges i alle frysermærker
  • Reoler til standard 2" kryobokse (133×133×51 mm)
  • Fremstillet af korrosionsbestandigt rustfrit stål med glattede kanter
Disse stativer sikrer en ergonomisk betjeningsproces, da skufferne placeres i stativet. Med et udtræksdesign gør det nemt at få prøver uden at tage hele stativet ud af fryseren. Bakken har et let adgangshåndtag.
Mål den indvendigeMore Product Information