Supported liquid extraction plates, J.T.Baker® BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8182-96EA 1510 DKK
8182-96 8182-02 8183-04 8183-96
Supported liquid extraction plates, J.T.Baker® BAKERBOND®
Protein oprensnings Protein Oprensningsreagenser
J.T.Baker® BAKERBOND® understøttet væskeekstraktion (SLE) plader er et ideelt og hurtigt alternativ til traditionelle væskeekstraktionsmetoder og tillader fremragende indhentning af analytter fra biologiske matricer.
  • Kieselgur emballagemateriale
  • Enkel protokol
  • Hurtigere og nemmere end væske-væske ekstraktion
  • 96-brønds plade eller patronformat kan leveres
  • Kan anvendes til fjernelse af proteiner
Denne prøvetagningsmetode kan benyttes forud for kromatografiske metoder som LC-MS, HPLC og UHPLC, og har en bred anvendelighed ved syrer, baser og neutrale forbindelser.