Protein precipitation plates, J.T.Baker® BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8181-596EA 3850 DKK
8181-596 8181-96
Protein precipitation plates, J.T.Baker® BAKERBOND®
Protein oprensnings Protein Oprensningsreagenser
J.T.Baker® BAKERBOND® protein plader tillader hurtig fjernelse af protein fra biologiske prøver.
  • Fjernelse af protein fra plasma
  • Ideel forud for LC-MS anvendelser
  • 96 brønds pladeformat for flere prøver
  • Vakuummanifoldsæt kan anvendes (8183-VM)
  • Opsamlingsplader kan leveres
Proteiner udledes af opløsning når standard protokol er overholdt, denne proces fjerner proteiner fra matrix der kan påvirke LC-MS analyser og undgår proteinpåvirkning under HPLC analyser.