Kaliumcyanid 96,0, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
26801.180EA 363 DKK
26801.180 26801.260 26801.290
Kaliumcyanid 96,0, GPR RECTAPUR®
Potassium cyanide
Formel: KCN
Molekylvægt: 65.12 g/mol
Kogepunkt: 1625
Smeltepunkt: 634
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN nummer: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Sulfide (S) max. 0.003%
Sodium (Na) max. 0.5%