Magnetomrørerenheder
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C520-28 C520-24 C520-48
442-0759EA 14160 DKK
442-0759 442-0758 442-0760
Magnetomrørerenheder
Omrørerhoveder
PTFE-forbindelse, glasskaft. Disse gastætte omrørerenheder er ideelle til omrørerskafter med PTFE-kappe fra BOLA, og de kan også anvendes med forkortede omrørerskafter. Velegnede til højere hastigheder på op til 1500 min⁻¹.
  • Meget god kemisk resistens, temperaturresistent fra –200 til +250 °C
  • Kolbe med møtrik for nem låsning og oplåsning af slibet
  • Omrørerskaftets højde kan justeres ±40 mm
  • Trykfittings for sikker fastgørelse af omrørerskaft og optimal kraftoverførsel
  • Ingen lækage eller afsmitning pga. ikke-porøs, svejset rotor
Effektiv transmission af op til 90 Ncm. Skaftets indføringslængde er 95 mm, og drivakslen har en udvendig diameter på 50 mm.
Powerful transmission of up to 90 Ncm. The insertion length of shafts is 95 mm and the drive shaft has an outer Ø of 50 mm.