J.T.Baker® spidsæske for Tecan instrumenter
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45009-2000EA 121 DKK
45009-2000 45009-3000
J.T.Baker® spidsæske for Tecan instrumenter
Pipette Tip Boxes and Racks
J.T.Baker® spidsæsker er specielt fremstillet som et tilbehør til pipettespidser type Tecan med C-Tray.
  • Der tilbydes to forskellige størrelser
Kompatible spidser medfølger ikke og skal bestilles separat.