Skruelåg med flere tilslutninger til flasker med GLS 80-gevind, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D754-16 D754-24
201-0293EA 1320 DKK
201-0293 BOHLD754-24
Skruelåg med flere tilslutninger til flasker med GLS 80-gevind, BOLA
Låg Flaskelåg
PPS skruelåg, blå, fordelerhus af PTFE.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra –200 til +250 °C
  • Egnet til vakuumapplikationer
Til udtagning eller påfyldning af aggressive eller rene væsker. For tilslutning af slanger, rør og prober til beholdere. Slanger med en udvendig diameter på maks. 12,7 mm kan indsættes via stophanerne.