Skruelåg med flere tilslutninger til flasker med GL 45-gevind, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D618-48 D618-16 D618-24 D618-44 D618-46
215-3895EA 2210 DKK
215-3895 201-0296 215-3893 201-0295 215-3894
Skruelåg med flere tilslutninger til flasker med GL 45-gevind, BOLA
Låg Flaskelåg
PPS-skruelåg, sort, fordelerenhed af PTFE.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
  • Egnet til vakuumapplikationer
Til udtagning eller påfyldning af aggressive eller rene væsker. Til tilslutning af slanger, rør og prober til beholdere. Slanger med forskellige udvendige diametre kan indsættes via tilslutningshalsene.