Laboratoriekøleskabe, kompakte, Mediline
Leverandør: Liebherr
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
LKUV1610
471-0486EA 13999 DKK
471-0486
Laboratoriekøleskabe, kompakte, Mediline
Køleskabe
Denne nye serie af MediLine-laboratoriekøleskabe med Comfort-styreenhed giver et maksimalt opbevaringsvolumen på bare 60 cm. Modellerne, der kan placeres under bordpladen, er 820 mm høje og passer ind næsten alle steder. Disse hvidevarer opfylder de strenge krav til laborator koeling.
  • Electronic temperature control system with 0,1 °C temperature adjustment
  • Temperature performance graph available on request
  • Audible and visual alarms for 'door open' and temperature (user-adjustable)
  • RS485 interface and volt-free contact for central monitoring
  • Interior ceiling light with switch on glass door models, LKV 3913 with LED lighting
Det tvungne luftkølingssystem sikrer i kombination med det præcise, elektroniske styresystem høj temperaturkonsistens og ensartet temperaturfordeling. Styreenheden lagrer den indvendige minimum- og maksimumtemperatur, de seneste tre temperaturalarmer og strømsvigt samt klokkeslæt, dato og varighed for alarmen. Det digitale display angiver den nøjagtige temperatur og driftsstatus. Der er en sekundær sikkerhedstermostat, som beskytter indholdet mod frysning. Der anvendes kulbrinte som kølemiddel.
Temperaturområde: 3 til 16 °C.