Affinity chromatography columns, HiTrap™ protein G HP
Leverandør: Cytiva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
17-0404-03EA 3315 DKK
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
Affinity chromatography columns, HiTrap™ protein G HP
Kromatografikolonner
HiTrap™ Protein G HP-affinitetskolonner er forpakkede med 1 eller 5 ml Protein G Sepharose™ High Performance til oprensning og isolering af monoklonalt og polyklonalt IgG fra ascites, serum og cellekultursupernatanter.
  • Kan betjenes med sprøjte, peristaltisk pumpe eller væskekromatografisystem, som f.eks. ÄKTAdesign™ eller FPLC™ System
  • Kolonnemateriale af polypropylen, som er biokompatibel og ikke interaktivt med biomolekyler
  • Top- og bundfilterskriver er fremstillet af porøs polyethylen
Leveringsinformation: Leveres med en prop i indløbet og en klik-af-ende på udløbet.