Skruelåg med flere tilslutninger til flasker med GL 45-gevind
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D614-08 D615-08
201-1710EA 998 DKK
201-1710 201-0299
Skruelåg med flere tilslutninger til flasker med GL 45-gevind
Låg Flaskelåg
PPS-skruelåg, sort, fordelerenhed af PTFE eller PFA.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
  • Egnet til vakuumapplikationer
Til udtagning eller påfyldning af aggressive eller rene væsker. Til tilslutning af slanger, rør og prober til beholdere. Slanger med en udvendig diameter på maks. 8,5 mm kan indsættes via tilslutningshalsene.