Stophaner med GL-skruegevind
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E686-14 E688-25 E684-18 E684-14 E684-25 E688-14 E686-18 E688-18 E686-25
229-0084EA 1270 DKK
229-0084 201-1712 229-0058 229-0057 229-0059 229-0086 229-0085 229-0087 229-0107
Stophaner med GL-skruegevind
Stophaner
PTFE.
  • God kemisk resistens, Mediet kommer kun i kontakt med PTFE
  • Temperaturresistens fra −30 til +150 °C
  • Trykresistens op til maks. 6 bar, egnet til vakuum
Tovejs stophaner med lige form og to gevindtilslutninger eller trevejs stophaner med L- eller T-form og tre gevindtilslutninger. Cylindrisk stophane med gode lækagesikre egenskaber, stopventil med markering af flowretning. Til fordeling af væsker eller gasser. Hurtig og nem afbrydelse af flowet. Tilslutning af slanger eller rør vha. GL-labatoriegevindtilslutninger.