Adapter med jordforbindelse og drejebeslag med GL gevind, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D692-64 D692-34 D692-44 D692-24 D692-54
201-0270EA 1210 DKK
201-0270 201-0268 201-0269 201-0275 BOHLD692-54
Adapter med jordforbindelse og drejebeslag med GL gevind, BOLA
Adapter Adaptere med NS-slib
Adapter med skruefitting fremstillet af PPS, konussamlingen er fremstillet af PTFE.
  • God kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra –50 til +250 °C
  • Egnet til vakuumapplikationer
Til indføring af prober, rør og slanger i beholdere med standardslib. For at forhindre kontakt med omrøreraksler, osv. fremføres sensorer, rør eller slanger først gennem gevindtilslutningen. Adapteren placeres derefter i samlingen og det isatte element (rør eller probe) fastgøres i den ønskede position.