Adaptere, drejelige skruebeslag til GL gevind, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D690-38 D690-24 D690-34 D690-50
201-0267EA 903 DKK
201-0267 201-0272 201-0273 201-0274
Adaptere, drejelige skruebeslag til GL gevind, BOLA
Fittings og stik
Skruelåget er fremstillet af PPS, den indvendige del er fremstillet af PTFE.
  • God kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −50 til +250 °C
  • Trykresistent op til maks. 5 bar, egnet til vakuum
Til indføring af prober, rør og slanger i beholdere med GL-gevind. For at forhindre kontakt med omrøreraksler, osv.
fremføres prober, rør eller slanger først gennem gevindtilslutningen. Gevindtilslutningen skrues derefter fast på GL-tilslutningsstykket og det isatte element fastgøres i den ønskede position.