Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D698-14 D696-08 D696-14 D698-08 D697-14 D697-08
216-0570EA 4610 DKK
216-0570 216-0567 216-0568 216-0569 216-1741 216-1740
Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Låg Flaskelåg
PTFE.
  • Meget god kemisk resistens, væsken kommer kun i kontakt med PTFE
  • Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
  • Resistent over for tryk op til maks. 1 bar, egnet til vakuum
Skruelåg af glasfiber, forstærket med PTFE, velegnet til tromler/cylindere med indvendigt gevind; bevægeligt fordelerenhed med GL-tilslutningshalse af PTFE. Til udtagning eller påfyldning af aggressive eller rene væsker. Til tilslutning af slanger, rør og prober til tromler.