Glasbægre, lav model, Super Duty, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211074104 211074807 211075409 211076302 211077307 211072909 211073605
214-0205EA 155 DKK
214-0205 214-0206 214-0207 214-0208 214-0209 214-0199 214-0204
Glasbægre, lav model, Super Duty, DURAN®
Bægre
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med tud.
  • Større mekanisk stabilitet sammenlignet med bægre af standardglas pga forstærket og robust kant
  • Jævnt fordelt vægtykkelse
  • Meget god kemisk resistens, god termisk resistens
Med letlæselig inddeling og skrivefelt. Det anbefales at opvarme de Super Duty glasbægre jævnt og langsomt for at forebygge termiske belastninger i glasset. For arbejde ved meget høje temperaturer eller hurtige temperaturskift bør standard DURAN®-bægre anvendes, da disse har fremragende resistens over for temperaturændringer. Imidlertid erMore Product Information