Gasskrubbersøjler, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A117-04 A117-08
201-0014EA 6580 DKK
201-0014 201-0009
Gasskrubbersøjler, BOLA
Flasker Gasvaskeflasker
Basen, de øverste tilslutninger og fritten er fremstillet af PTFE. Kolonnedelen, stigeledningen samt indløbs- og udløbsrørene er fremstillet af FEP.
  • God kemisk resistens
  • Temperaturresistens fra −200 til +205 °C
  • Transparent, brudsikker
Intensiv gasudveksling pga. stigeledningens store højde. Standardfritten, der er fremstillet af porøst PTFE (porestørrelse ca. 3 µm), er fastskruet på stigeledningen (M8×1 gevind) og er derfor let-udskiftelig.