Sprøjteflasker, smal åbning, farvede
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
132603 132605 132606 132608 132703 132705 132706 132708 1327111
215-2752EA 56.7 DKK
215-2752 215-2753 215-2754 215-2755 215-2756 215-2757 215-2758 215-2759 215-3698
Sprøjteflasker, smal åbning, farvede
Flasker Sprøjteflasker
LDPE, translucent.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +80 °C
  • Fås i fire farver
Blød, nem at klemme.