Skruelåg med flere tilslutninger, med stophane, til flasker med GL 45 gevind, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D616-08 D616-16
201-0298EA 1790 DKK
201-0298 201-0297
Skruelåg med flere tilslutninger, med stophane, til flasker med GL 45 gevind, BOLA
Låg Flaskelåg
PPS-skruelåg, sort, fordelerenhed af PTFE.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −20 til +110 °C
  • Egnet til vakuumapplikationer
Til udtagning eller påfyldning af aggressive eller rene væsker. Til tilslutning af slanger og rør til beholdere. En stophane på hver tilslutningshals. Der kan ikke indsættes slanger gennem stophanen. Dog kan slanger med en udvendig diameter på 6 mm tilsluttes til den nederste del af samlingen ved en 'trykpasning', således at man har adgang til indholdet i bunden af beholderen.