Manchetter til sfæriske slib/kugleslib, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H934-02 H934-04 H934-06 H934-08 H934-12 H934-16 H934-18 H931-10 H931-04 H931-06
201-1308EA 83.7 DKK
201-1308 201-0289 201-0288 201-0287 201-0286 201-1309 201-1317 271-4227 201-1300 201-1306
Manchetter til sfæriske slib/kugleslib, BOLA
Muffer med NS-slib Muffer med slib
Manchetter til sfæriske slib/kugleslib, PTFE, Med fremstående greb og pakningsringe på ydersiden - pakning ideel til højt vacuum. Robust design til regelmæssigt brug.
  • God kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
  • Egnet til vakuum, genanvendelig