Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N1660-14 N1660-24
201-0284EA 1740 DKK
201-0284 201-0285
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Flasker Gasvaskeflasker
Skruelåget er fremstillet af PP, basen er fremstillet af PTFE og gasindløbsrøret/gasfordeleren af FEP.
  • God kemisk resistens, flydende mediet kommer kun i kontakt med PTFE
  • Temperaturresistens fra −200 til +250 °C
  • Egnet til vakuumapplikationer
Gasindløbs- og udløbsrør uden modstand med hårdvæggede slanger (fx PTFE), der tilsluttes med labatoriegevindtilslutninger (fås som tilbehør) til de dobbelte gevindtilslutninger. Til elastiske slanger skal der anvendes GL-slangetilslutninger. Indløbsslangen kan afkortes til den ønskede længde. Holderens skruelågMore Product Information