Adapter, standard ground joint on GL thread, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D734-40 D734-44
201-0294EA 549 DKK
201-0294 BOHLD734-44
Adapter, standard ground joint on GL thread, BOLA
Adapter Adaptere med NS-slib
PPS (polyphenylsiloxan) skruelåg, sort med tætningsindsats fremstillet af PTFE.
  • God kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra –50 til +250 °C
  • Egnet til vakuumapplikationer
Til installering af komponenter med standardslib (kølere, omrøringslåg, osv.) på glasflasker eller GL-gevindtilslutninger. Skruelåg med bevægelig forgreningsindsats. Fordelerhovedet kan bevæges uafhængigt af skruelåget. Hele enheden kan nemt placeres på en anden beholder uden behov for forudgående afmontering, hvilket eliminerer risikoen for at knække eller bøje allerede monterede rør.