J.T.Baker®, plade, rund brønd
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43001-0010EA 652 DKK
43001-0010 43001-0016 43001-0116
J.T.Baker®, plade, rund brønd
Mikroplader Deepwell Mikroplader
Fremstillet af ren PP for at minimere indholdet af ekstraherbare stoffer.
  • Løftede kanter forebygger krydskontaminering og tillader bedre varmsvejset forsegling
  • Leveres også uden kanter for indsættelse af hætteglas, eller hvor der anvendes selvklæbende pakninger
  • Rund bund for optimal blanding og genindvinding
  • Velegnet til brug med automatiserede prøvehåndteringssystemer
  • Kan opbevares ved –80 °C
J.T.Baker® Plate Round Well Plus med luftudgange og hævede kanter for optøning af prøver.